Learn More
4-(Trifluorométhyl)benzaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
4-(Trifluoromethyl)benzaldehyde is useful reagent in kinetic studies of the asymmetric synthesis of alcohols and of the Wittig reaction. It is also used as Pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le 4-(trifluorométhyl)benzaldéhyde est un réactif utile dans les études cinétiques de la synthèse asymétrique des alcools et dans la réaction de Wittig. Il est également utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans l’eau. 1,5 g/l à 20°C
Remarques
Sensible à l’air. Conserver à l’écart de l’air et des agents oxydants. Stocker sous une atmosphère inerte. Incompatible avec les agents oxydants, les agents réducteurs.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-(Trifluoromethyl)benzaldehyde |
| Point de fusion | 1°C to 2°C |
| Densité | 1.275 |
| Point d’ébullition | 80°C to 81°C (25 mmHg) |
| Point d’éclair | 65°C (149°F) |
| Indice de réfraction | 1.463 |
| Quantité | 25 g |
| Beilstein | 1101680 |
| Sensibilité | Air Sensitive |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water. 1.5g/L at 20°C |
| Afficher plus |