Learn More
4-(trifluorométhyl)benzaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10256740 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
50g
Code produit. 10256740
Marque: Thermo Scientific Acros 208920500
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 455-19-6 | C8H5F3O | 174.12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 455-19-6
Formule moléculaire C8H5F3O
Poids moléculaire (g/mol) 174.12
Numéro MDL MFCD00006952
Clé InChI BEOBZEOPTQQELP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-trifluoromethyl benzaldehyde, benzaldehyde, 4-trifluoromethyl, p-trifluoromethylbenzaldehyde, p-trifluoromethyl benzaldehyde, alpha,alpha,alpha-trifluoro-p-tolualdehyde, 4'-trifluoromethyl benzaldehyde, p-trifluoromethyl-benzaldhyde, 4-trifluoromethyl-benzaldehyde
CID PubChem 67996
Nom IUPAC 4-(trifluorométhyl)benzaldéhyde
SMILES C1=CC(=CC=C1C=O)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Trifluoromethyl)benzaldehyde
Note relative au nom 95%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.2700g/mL
Point d’ébullition 66°C to 67°C (13.0 mmHg)
Point d’éclair 65°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CF3C6H4CHO
Indice de réfraction 1.4625 to 1.4645
Quantité 50 g
Beilstein 07, III, 1020
Gravité spécifique 1.27
Poids de la formule 174.12
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • a,a,a-Trifluoro-p-tolualdehyde
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.