Learn More
4-(Trifluoromethyl)benzamide, 98%, BLD Pharm™
Code produit 30793005
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
25 g
100 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30793005 10 g
30786050 25 g
30790047 5 g
30786601 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 30793005 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD1096010g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Trifluoromethyl)benzamide
CAS 1891-90-3
Formule moléculaire C8H6F3NO
Numéro MDL MFCD00007998
Quantité 10 g
SMILES NC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F
Poids moléculaire (g/mol) 189.14
Pourcentage de pureté 98%