Learn More
4-(trifluorométhyl)benzamide, 98+ %, Thermo Scientific™
Code produit 11420713
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11420713 25 g 25g
11410713 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11420713 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12746.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1891-90-3
Formule moléculaire C8H6F3NO
Poids moléculaire (g/mol) 189.14
Numéro MDL MFCD00007998
Clé InChI WEJHBEDHLLBJFW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-trifluoromethyl benzamide, p-trifluoromethylbenzamide, p-trifluoromethyl benzamide, benzamide, 4-trifluoromethyl, pubchem5482, acmc-20a3xk, 4-carbamoylbenzotrifluoride, 4-trifluoromethyl-benzamide, 4-cf3-c6h4conh2, n-4-trifluoromethyl benzamide
CID PubChem 74684
Nom IUPAC 4-(Trifluorométhyl)benzamide
SMILES NC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F
Specifications
Nom chimique ou matériau 4-(Trifluoromethyl)benzamide
Point de fusion 182°C to 186°C
Odeur Odorless
Quantité 25 g
Beilstein 2098929
Poids de la formule 189.14
Pourcentage de pureté ≥98%