Learn More
4-(trifluorométhyl)benzène-1-carbothioamide, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10389292
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10389292 25 g Flacon en verre ambré 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10389292 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur RF03219EB
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Trifluoromethyl)benzene-1-carbothioamide
CAS 72505-21-6
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C8H6F3NS
Formule linéaire CF3C6H4CSNH2
Numéro MDL MFCD00051806
Quantité 25 g
Synonyme 4-trifluoromethyl thiobenzamide, 4-trifluoromethyl benzenecarbothioamide, 4-trifluoromethylthiobenzamide, 4-trifluoromethyl benzene-1-carbothioamide, 4-trifluoromethyl benzothioamide, 4-trifluoromethyl-thiobenzamide, benzenecarbothioamide, 4-trifluoromethyl, 4-trifluoromethyl thiobenzamine
Clé InChI IPRFNMJROWWFBH-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=S)N)C(F)(F)F
Nom IUPAC 4-(trifluorométhyl)benzènecarbothioamide
Poids moléculaire (g/mol) 205.198
CID PubChem 2734823
Poids de la formule 205.2
Pourcentage de pureté 97%