Learn More
Chlorhydrate de 4-(trifluorométhyl)benzène-1-carboximidamide dihydrate, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10436872
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10436872 1 g 1g
10596795 5 g 5g
10203432 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10436872 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SPB01314DA
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 175278-62-3
Formule moléculaire C8H12ClF3N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 260.64
Numéro MDL MFCD00122370
Clé InChI ZFGZRQQZWBYRRB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-trifluoromethyl benzamidine hydrochloride dihydrate, 4-trifluoromethyl benzimidamide hydrochloride dihydrate, 4-trifluoromethyl benzene-1-carboximidamide hydrochloride dihydrate, 4-trifluoromethyl benzenecarboximidamide dihydrate hydrochloride, benzenecarboximidamide,4-trifluoromethyl-, hydrochloride, hydrate 1:1:2, 4-trifluoromethyl benzamidine hydrochloridedihydrate, 4-trifluoromethylbenzamidine hydrochloride dihydrate, 4-trifluoromethyl benzamidine hydrochloride,dihydrate, 4-trifluoromethyl benzene-1-carboximidamide dihydrate hydrochloride, 4-trifluoromethyl benzene-1-carboximidamide-hydrogen chloride-water 1/1/2
CID PubChem 44630771
SMILES O.O.Cl.NC(=N)C1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Trifluoromethyl)benzene-1-carboximidamide hydrochloride hydrate
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule linéaire HCl·H2O
Quantité 1 g
Nom IUPAC 4-(trifluorométhyle)benzènecarboximidamide ; dihydraté ; chlorhydrate
Poids de la formule 242.63
Pourcentage de pureté 97%