Learn More
Chlorhydrate de 4-(trifluorométhyl)benzène-1-carboximidamide dihydrate, 97 %, Thermo Scientific™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-(Trifluoromethyl)benzene-1-carboximidamide hydrochloride hydrate |
| % min. CAS | 97.0 |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Formule linéaire | HCl·H2O |
| Quantité | 5 g |
| Nom IUPAC | 4-(trifluorométhyle)benzènecarboximidamide ; dihydraté ; chlorhydrate |
| Poids de la formule | 242.63 |
| Pourcentage de pureté | 97% |