Learn More
Chlorure de 4-(trifluorométhyl)benzène-1-sulfonyle, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10387734
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10387734 10 g Flacon en verre ambré 10g
10586395 25 g Flacon en verre ambré 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10387734 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur TL00175EA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identifiants chimiques
CAS 2991-42-6
Formule moléculaire C7H4ClF3O2S
Poids moléculaire (g/mol) 244.61
Numéro MDL MFCD00042422
Clé InChI OZDCZHDOIBUGAJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-trifluoromethyl benzenesulfonyl chloride, 4-trifluoromethyl benzene-1-sulfonyl chloride, 4-trifluoromethyl benzene sulfonyl chloride, p-trifluoromethylbenzenesulfonyl chloride, 4-trifluoromethyl benzenesulfonylchloride, 4-trifluoromethyl-benzenesulfonyl chloride, 4-trifluoromethyl phenylsulfonyl chloride, p-trifluoromethyl benzenesulfonyl chloride, 4-trifluoromethyl benzenesulphonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-trifluoromethyl
CID PubChem 2777399
Nom IUPAC Chlorure4-(trifluorométhyl) de benzènesulfonyle
SMILES FC(F)(F)C1=CC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Trifluoromethyl)benzene-1-sulfonyl chloride
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule linéaire CF3OC6H4SO2Cl
Quantité 10 g
Poids de la formule 244.62
Pourcentage de pureté 97%