Learn More
Acide 4-(trifluorométhyl)benzèneboronique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
4-(Trifluoromethyl)benzeneboronic acid is used of this drug is to N-arylate imidazoles and amines with copper-exchanged fluorapatite, as well as used in microwave-promoted cross-coupling with acid chlorides leading to aryl ketones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
L’acide 4-(trifluorométhyl)benzèneboronique est utilisé dans ce médicament pour les imidazoles et amines N-arylates avec du fluorapatite échangée au cuivre, ainsi que pour le couplage croisé à micro-ondes avec des chlorures acides produisant des aryl-cétones.
Solubilité
Soluble dans le DMSO, pas soluble dans l’eau
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-(Trifluoromethyl)benzeneboronic acid |
| Point de fusion | 238°C to 242°C |
| Quantité | 1 g |
| Beilstein | 3544189 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in DMSO,not in water |
| Poids de la formule | 189.93 |
| Pourcentage de pureté | 98% |
Sécurité et traitement
- 4-(Trifluoromethyl)benzeneboronic acid
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H332-Nocif par inhalation.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contain: 4-(Trifluoromethyl)benzeneboronic acid