Learn More
Acide 4-(trifluorométhyl)benzèneboronique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11420477
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11420477 5 g 5g
11410477 1 g 1g
11430477 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11420477 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22374.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 128796-39-4 | C7H6BF3O2 | 189.93 g/mol
4-(Trifluoromethyl)benzeneboronic acid is used of this drug is to N-arylate imidazoles and amines with copper-exchanged fluorapatite, as well as used in microwave-promoted cross-coupling with acid chlorides leading to aryl ketones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 4-(trifluorométhyl)benzèneboronique est utilisé dans ce médicament pour les imidazoles et amines N-arylates avec du fluorapatite échangée au cuivre, ainsi que pour le couplage croisé à micro-ondes avec des chlorures acides produisant des aryl-cétones.
Solubilité
Soluble dans le DMSO, pas soluble dans l’eau
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 128796-39-4
Formule moléculaire C7H6BF3O2
Poids moléculaire (g/mol) 189.93
Numéro MDL MFCD00151855
Clé InChI ALMFIOZYDASRRC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-trifluoromethyl phenylboronic acid, 4-trifluoromethylphenylboronic acid, 4-trifluoromethyl benzeneboronic acid, 4-trifluoromethyl phenyl boronic acid, 4-trifluoromethylphenyl boronic acid, 4-trifluoromethyl phenyl boranediol, 4-boronobenzotrifluoride, p-trifluoromethyl phenylboronic acid, 4-trifluoromethylphenyl-boronic acid
CID PubChem 2734389
Nom IUPAC Acide[4-(trifluorométhyl)phényl]boronique
SMILES OB(O)C1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Trifluoromethyl)benzeneboronic acid
Point de fusion 238°C to 242°C
Quantité 5 g
Beilstein 3544189
Informations sur la solubilité Soluble in DMSO,not in water
Poids de la formule 189.93
Pourcentage de pureté 98%