Learn More
4-(Trifluorométhyl)benzènènepropanamine, TRC
Code produit 30454035
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30454035 100 mg 100mg
30454246 250 mg 250mg
30452685 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30454035 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT896343100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 25-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 101488-60-2
Formule moléculaire C10H12NF3
Poids moléculaire (g/mol) 203.21
Synonyme 3-(4-Trifluoromethylphenyl)-1-propylamine, 3-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]propylamine
Nom IUPAC 3-[4-(trifluorométhyl)phényl]propan-1-amine
SMILES NCCCc1ccc(cc1)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Trifluoromethyl)benzenepropanamine
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C10H12F3N/c11-10(12,13)9-5-3-8(4-6-9)2-1-7-14/h3-6H,1-2,7,14H2
Poids de la formule 203.0922