Learn More
4-(Trifluorométhyl)benzènènepropanamine, TRC
Code produit 30454246
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30454246 250 mg 250mg
30454035 100 mg 100mg
30452685 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30454246 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT896343250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 101488-60-2
Formule moléculaire C10H12NF3
Poids moléculaire (g/mol) 203.21
Synonyme 3-(4-Trifluoromethylphenyl)-1-propylamine, 3-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]propylamine
Nom IUPAC 3-[4-(trifluorométhyl)phényl]propan-1-amine
SMILES NCCCc1ccc(cc1)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Trifluoromethyl)benzenepropanamine
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C10H12F3N/c11-10(12,13)9-5-3-8(4-6-9)2-1-7-14/h3-6H,1-2,7,14H2
Poids de la formule 203.0922