Learn More
4-(Trifluorométhyl)benzènesulfonamide, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11410778
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11410778 1 g 1g
11420778 5 g 5g
11430778 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11410778 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B25243.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 830-43-3 | C7H6F3NO2S | 225.185 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 830-43-3
Formule moléculaire C7H6F3NO2S
Poids moléculaire (g/mol) 225.185
Numéro MDL MFCD00159251
Clé InChI TVHXQQJDMHKGGK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-trifluoromethyl benzenesulfonamide, 4-trifluoromethyl benzene-1-sulfonamide, benzenesulfonamide, p-trifluoromethyl, 4-trifluoromethylbenzenesulphonamide, p-trifluoromethyl benzenesulfonamide, 4-trifluoromethyl benzenesulphonamide, benzenesulfonamide, 4-trifluoromethyl, p-trifluoromethylbenzenesulfonamide, alpha,alpha,alpha-trifluoro-p-toluenesulphonamide, pubchem11767
CID PubChem 70018
Nom IUPAC 4-(trifluorométhyl)benzènesulfonamide
SMILES C1=CC(=CC=C1C(F)(F)F)S(=O)(=O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Trifluoromethyl)benzenesulfonamide
Point de fusion 178°C to 182°C
Quantité 1 g
Beilstein 2695323
Poids de la formule 225.19
Pourcentage de pureté 97%