Learn More
4-(Trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride, 97%, BLD Pharm™
Code produit 30964795
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30964795 10 g
30961137 25 g
30964172 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30964795 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD1026610g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride
CAS 2991-42-6
Formule moléculaire C7H4ClF3O2S
Numéro MDL MFCD00042422
Quantité 10 g
SMILES FC(C1=CC=C(C=C1)[S](=O)(=O)Cl)(F)F
Poids moléculaire (g/mol) 244.62
Pourcentage de pureté 97%