Learn More
Chlorure de 4-(trifluorométhyl)benzènesulfonyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11479713
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11479713 1 g 1g
11489713 5 g 5g
11499713 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11479713 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12907.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 2991-42-6 | C7H4ClF3O2S | 244.61 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2991-42-6
Formule moléculaire C7H4ClF3O2S
Poids moléculaire (g/mol) 244.61
Numéro MDL MFCD00042422
Clé InChI OZDCZHDOIBUGAJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-trifluoromethyl benzenesulfonyl chloride, 4-trifluoromethyl benzene-1-sulfonyl chloride, 4-trifluoromethyl benzene sulfonyl chloride, p-trifluoromethylbenzenesulfonyl chloride, 4-trifluoromethyl benzenesulfonylchloride, 4-trifluoromethyl-benzenesulfonyl chloride, 4-trifluoromethyl phenylsulfonyl chloride, p-trifluoromethyl benzenesulfonyl chloride, 4-trifluoromethyl benzenesulphonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-trifluoromethyl
CID PubChem 2777399
Nom IUPAC Chlorure4-(trifluorométhyl) de benzènesulfonyle
SMILES FC(F)(F)C1=CC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride
Point de fusion 28°C to 34°C
Point d’ébullition 118°C to 120°C (18 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 1 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 2113604
Poids de la formule 244.62
Pourcentage de pureté 98%