Learn More
4-(trifluorométhyl)benzhydrazide, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11357575
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Quantité:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Quantité Förpackningsstorlek
11357575 5 g 5g
11347575 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11357575 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L05724.06
 Article restreint
Expédition estimée: 05-01-2027
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 339-59-3 | C8H7F3N2O | 204.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 339-59-3
Formule moléculaire C8H7F3N2O
Poids moléculaire (g/mol) 204.15
Numéro MDL MFCD00051703
Clé InChI GKBDXTNCBPZMFX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-trifluoromethyl benzhydrazide, 4-trifluoromethyl benzohydrazide, 4-trifluoromethyl benzoic acid hydrazide, 4-trifluoromethylbenzhydrazide, 4-trifluoromethylbenzoic acid hydrazide, 4-trifluoromethyl benzene-1-carbohydrazide, 1-trifluoromethyl benzene-4-carbohydrazide, alpha,alpha,alpha-trifluoro-p-toluic acid hydrazide, benzoic acid, 4-trifluoromethyl-, hydrazide, pubchem4506
CID PubChem 520662
Nom IUPAC 4-(trifluorométhyl)benzohydrazide
SMILES NNC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F
Specifications
Nom chimique ou matériau 4-(Trifluoromethyl)benzhydrazide
Point de fusion 117°C to 121°C
Quantité 5 g
Beilstein 1968848
Poids de la formule 204.15
Pourcentage de pureté 98%