Learn More
4-(Trifluorométhyl)benzhydrazide, TRC
Code produit 30457246
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30457246 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30457246 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT7969581G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Trifluoromethyl)benzhydrazide
CAS 339-59-3
Formule moléculaire C9 H6 O2 S2
Quantité 1 g
Synonyme 4-(Trifluoromethyl)benzohydrazide, 4-(Trifluoromethyl)benzoic Hydrazide, 4-Trifluoromethylbenzhydrazide, 4-Trifluoromethylbenzoic Acid Hydrazide, p-(Trifluoromethyl)benzoylhydrazine, p-Trifluoromethylbenzoic Acid Hydrazide, p-Trifluoromethylbenzoyl Hydrazide
Formule InChI InChI=1S/C9H6O2S2/c10-9(11)8-4-3-7(13-8)6-2-1-5-12-6/h1-5H,(H,10,11)
SMILES OC(=O)c1ccc(s1)c2cccs2
Nom IUPAC Acide 5-thiophène-2-ylthiophène-2-carboxylique
Poids moléculaire (g/mol) 210.273
Poids de la formule 209.981