Learn More
4-(Trifluoromethyl)benzoic acid, 97%, Maybridge
Code produit 10215904
Modifier l'affichage
Click to view available options
25g; 25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
10215904 25g; 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10215904 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SB00672EB
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Trifluoromethyl)benzoic acid
CAS 455-24-3
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C8H5F3O2
Formule linéaire CF3C6H4CO2H
Quantité 25 g
Synonyme 4-trifluoromethyl benzoic acid, p-trifluoromethylbenzoic acid, alpha,alpha,alpha-trifluoro-p-toluic acid, benzoic acid, 4-trifluoromethyl, p-carboxybenzotrifluoride, 4-trifluoromethyl-benzoic acid, a,a,a-trifluoro-p-toluic acid, ptf-boa, 4-carboxybenzotrifluoride
Clé InChI SWKPKONEIZGROQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)O)C(F)(F)F
Nom IUPAC Acide4-(trifluorométhyl)benzoïque
Poids moléculaire (g/mol) 190.121
CID PubChem 9966
ChEBI CHEBI:60696
Poids de la formule 190.12
Pourcentage de pureté 97%