Learn More
Acide 4-(trifluorométhyl)benzoïque, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11481828
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11481828 5 g 5g
11491828 25 g 25g
11401838 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11481828 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14494.06
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 455-24-3 | C8H5F3O2 | 190.121 g/mol
4-(Trifluoromethyl)benzoic acid was used in the synthesis of salicylanilide 4-(trifluoromethyl)benzoates via N,N?-dicyclohexylcarbodiimide coupling in dry N,N-dimethylformamide. It was used as internal standard during the ultra trace analysis of fluorinated aromatic carboxylic acids by GC/MS method.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 4-(trifluorométhyl)benzoïque a été utilisé dans la synthèse des benzoates de salicylanilide 4-(trifluorométhyl) via le couplage N,N′-dicyclohexylcarbodiimide dans le N,N-diméthylformamide sec. Il a été utilisé comme étalon interne lors de l’analyse ultra-trace des acides carboxyliques aromatiques fluorés par la méthode GC/MS.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver dans des récipients étanches au frais et au sec. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 455-24-3
Formule moléculaire C8H5F3O2
Poids moléculaire (g/mol) 190.121
Numéro MDL MFCD00002562
Clé InChI SWKPKONEIZGROQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-trifluoromethyl benzoic acid, p-trifluoromethylbenzoic acid, alpha,alpha,alpha-trifluoro-p-toluic acid, benzoic acid, 4-trifluoromethyl, p-carboxybenzotrifluoride, 4-trifluoromethyl-benzoic acid, a,a,a-trifluoro-p-toluic acid, ptf-boa, 4-carboxybenzotrifluoride
CID PubChem 9966
ChEBI CHEBI:60696
Nom IUPAC Acide4-(trifluorométhyl)benzoïque
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)O)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Trifluoromethyl)benzoic acid
Point de fusion 220°C to 222°C
Point d’ébullition 247°C (753 mmHg)
Quantité 5 g
Beilstein 2049241
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 190.12
Pourcentage de pureté ≥98%