Learn More
4-(Trifluorométhyl)benzonitrile, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11431868
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11431868 250 g 250g
11411868 10 g 10g
11421868 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11431868 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14514.30
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 455-18-5 | C8H4F3N | 171.122 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 455-18-5
Formule moléculaire C8H4F3N
Poids moléculaire (g/mol) 171.122
Numéro MDL MFCD00001826
Clé InChI DRNJIKRLQJRKMM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-trifluoromethyl benzonitrile, benzonitrile, 4-trifluoromethyl, alpha,alpha,alpha-trifluoro-p-tolunitrile, 4-cyanobenzotrifluoride, p-trifluoromethylbenzonitrile, p-trifluoromethyl benzonitrile, benzonitrile, p-trifluoromethyl, p-trifluoromethylbenonitrile, para-trifluoromethyl-benzonitrile, p-cyanobenzotrifluoride
CID PubChem 67995
Nom IUPAC 4-(Trifluorométhyl)benzonitrile
SMILES C1=CC(=CC=C1C#N)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Trifluoromethyl)benzonitrile
Point de fusion 36°C to 40°C
Densité 1.278
Point d’ébullition 183°C to 185°C
Point d’éclair 71°C (159°F)
Indice de réfraction 1.4583
Quantité 250 g
Numéro UN UN3439
Beilstein 2046478
Poids de la formule 171.12
Pourcentage de pureté 98%