Learn More
4-(trifluorométhyl)benzophénone, 98 %, Thermo Scientific™
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-(Trifluoromethyl)benzophenone |
| Point de fusion | 116°C to 119°C |
| Odeur | Odorless |
| Quantité | 25 g |
| Beilstein | 1879572 |
| Poids de la formule | 250.22 |
| Pourcentage de pureté | 98% |