Learn More
Chlorure de 4-(trifluorométhyl)benzoyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11442237
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11442237 25 g 25g
11432237 5 g 5g
11452237 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11442237 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14176.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
This item is not returnable. View return policy
CAS: 329-15-7 | C8H4ClF3O | 208.56 g/mol
4-(Trifluoromethyl)benzoyl chloride is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de 4-(trifluorométhyl)benzoyle est une matière première importante et un intermédiaire dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Stocker sous gaz inerte sec. Protéger de l’humidité et de l’eau. Incompatible avec l’eau, les bases, l’alcool et les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 329-15-7
Formule moléculaire C8H4ClF3O
Poids moléculaire (g/mol) 208.56
Numéro MDL MFCD00000694
Clé InChI OXZYBOLWRXENKT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-trifluoromethyl benzoyl chloride, p-trifluoromethyl benzoyl chloride, p-trifluoromethylbenzoyl chloride, benzoyl chloride, 4-trifluoromethyl, alpha,alpha,alpha-trifluoro-p-toluoyl chloride, 4-trifluoromethyl benzoylchloride, p-trifluoromethyl benzoic acid chloride, ptf-boc, 4-trifluoromethylbenzoylchloride, 4-trifluoromethyl-benzoyl chloride
CID PubChem 67607
Nom IUPAC Chlorure de 4-(trifluorométhyl)benzoyle
SMILES FC(F)(F)C1=CC=C(C=C1)C(Cl)=O
Specifications
Nom chimique ou matériau 4-(Trifluoromethyl)benzoyl chloride
Point de fusion -3°C
Densité 1.404
Point d’ébullition 188°C to 190°C
Point d’éclair 78°C (172°F)
Odeur Pungent
Indice de réfraction 1.477
Quantité 25 g
Numéro UN UN3265
Beilstein 391282
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Reacts with water.
Poids de la formule 208.57
Pourcentage de pureté 98%