Learn More
Chlorure de 4-(trifluorométhyl)benzoyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10391134 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10391134 25 g Flacon en verre -
10149662 1 g Flacon en verre 1g
10083420 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10391134 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 303420250
 Article restreint
Expédition estimée: 05-01-2027
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 329-15-7 | C8H4ClF3O | 208.56 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 329-15-7
Formule moléculaire C8H4ClF3O
Poids moléculaire (g/mol) 208.56
Numéro MDL MFCD00000694
Clé InChI OXZYBOLWRXENKT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-trifluoromethyl benzoyl chloride, p-trifluoromethyl benzoyl chloride, p-trifluoromethylbenzoyl chloride, benzoyl chloride, 4-trifluoromethyl, alpha,alpha,alpha-trifluoro-p-toluoyl chloride, 4-trifluoromethyl benzoylchloride, p-trifluoromethyl benzoic acid chloride, ptf-boc, 4-trifluoromethylbenzoylchloride, 4-trifluoromethyl-benzoyl chloride
CID PubChem 67607
Nom IUPAC Chlorure de 4-(trifluorométhyl)benzoyle
SMILES FC(F)(F)C1=CC=C(C=C1)C(Cl)=O
Specifications
Nom chimique ou matériau 4-(Trifluoromethyl)benzoyl chloride
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.4000g/mL
Point d’ébullition 78°C to 79°C (16.0 mmHg)
Point d’éclair 78°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4755 to 1.4775
Quantité 25 g
Gravité spécifique 1.4
Informations sur la solubilité Solubility in water: decomposes
Poids de la formule 208.57
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide