Learn More
Alcool 4-(trifluorométhyl)benzylique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11498753
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11498753 5 g 5g
11408763 25 g 25g
11418763 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11498753 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10508.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 349-95-1 | C8H7F3O | 176.138 g/mol
4-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol, is used as a pharmaceutical intermediate, it is also used to predict the NMR spectrum. 4-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol is employed as a reagent in, for example, kinetic studies of phosphonoformate prodrugs and aquachromium(IV).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’alcool 4-(trifluorométhyl)benzylique est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique, il est également utilisé pour prédire le spectre RMN. L’alcool 4-(trifluorométhyl)benzylique est utilisé comme réactif dans des études cinétiques de promédicaments phosphonoformates et d’aquachromium(IV), par exemple.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Les récipients qui sont ouverts doivent être soigneusement rescellés et maintenus à la verticale pour éviter toute fuite. Tenir à l’écart des agents oxydants, des agents réducteurs, des chlorures acides, des anhydrides acides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 349-95-1
Formule moléculaire C8H7F3O
Poids moléculaire (g/mol) 176.138
Numéro MDL MFCD00004661
Clé InChI MOOUWXDQAUXZRG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-trifluoromethyl benzyl alcohol, 4-trifluoromethyl phenyl methanol, p-trifluoromethylbenzyl alcohol, 4-trifluoromethyl benzene methanol, 4-trifluoromethyl benzylic alcohol, benzenemethanol, 4-trifluoromethyl, 4-trifluoromethylbenzyl alcohol, ccris 5117, 4-trifluoromethyl benzylalcohol
CID PubChem 67684
Nom IUPAC [4-(trifluorométhyl)phényl]méthanol
SMILES C1=CC(=CC=C1CO)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 4- (Trifluoromethyl)benzyl alcohol
Point de fusion 18°C to 20°C
Densité 1.288
Point d’ébullition 78°C to 80°C (4 mmHg)
Point d’éclair 100°C (212°F)
Indice de réfraction 1.459
Quantité 5 g
Beilstein 1450174
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 176.14
Pourcentage de pureté 98%