Learn More
Alcool de 4-(trifluorométhyl)benzyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10256650 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
10256650 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10256650 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 213570050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 349-95-1 | C8H7F3O | 176.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol
Note relative au nom 99%
CAS 349-95-1
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 18.0°C to 20.0°C
Couleur Incolore à marron
Densité 1.2800g/mL
Point d’ébullition 78.0°C to 80.0°C (4.0 mmHg)
Point d’éclair 100°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C8H7F3O
Formule linéaire CF3C6H4CH2OH
Indice de réfraction 1.4590 to 1.4610
Numéro MDL MFCD00004661
Quantité 5 g
Gravité spécifique 1.28
Synonyme 4-trifluoromethyl benzyl alcohol, 4-trifluoromethyl phenyl methanol, p-trifluoromethylbenzyl alcohol, 4-trifluoromethyl benzene methanol, 4-trifluoromethyl benzylic alcohol, benzenemethanol, 4-trifluoromethyl, 4-trifluoromethylbenzyl alcohol, ccris 5117, 4-trifluoromethyl benzylalcohol
Clé InChI MOOUWXDQAUXZRG-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CC=C1CO)C(F)(F)F
Nom IUPAC [4-(trifluorométhyl)phényl]méthanol
Poids moléculaire (g/mol) 176.14
CID PubChem 67684
Poids de la formule 176.14
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide après fusion
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver le visage, les mains soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.