Learn More
Bromure de 4-(trifluorométhoxy)benzyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11422928
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11422928 25 g -
11412928 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11422928 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A16895.14
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 402-49-3 | C8H6BrF3 | 239.035 g/mol
4-(Trifluoromethyl)benzyl bromide can be used to produce p-trifluoromethylbenzyl phenyl sulfide. It is used in medicine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le bromure de 4-(trifluorométhyl)benzyle peut être utilisé pour produire du sulfure de p-Trifluorométhylbenzyle phényle. Il est utilisé en médecine.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
À conserver dans un endroit frais et sec et dans un contenant hermétique. Conserver à l’abri des oxydants. Incompatible avec les agents oxydants et les bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 402-49-3
Formule moléculaire C8H6BrF3
Poids moléculaire (g/mol) 239.035
Numéro MDL MFCD00000403
Clé InChI IKSNDOVDVVPSMA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-trifluoromethyl benzyl bromide, 1-bromomethyl-4-trifluoromethyl benzene, 4-trifluoromethylbenzyl bromide, 4-bromomethyl benzotrifluoride, p-trifluoromethylbenzyl bromide, 4-trifluoromethyl benzylbromide, benzene, 1-bromomethyl-4-trifluoromethyl, 4-trifluoromethylbenzylbromide, p-trifluoromethyl benzyl bromide, alpha'-bromo-alpha,alpha,alpha-trifluoro-p-xylene
CID PubChem 123062
Nom IUPAC 1-(bromométhyl)-4-(trifluorométhyl)benzène
SMILES C1=CC(=CC=C1CBr)C(F)(F)F
Specifications
Nom chimique ou matériau 4-(Trifluoromethyl)benzyl bromide
Point de fusion 29°C to 33°C
Densité 1.546
Point d’ébullition 65°C to 66°C (5 mmHg)
Point d’éclair 88°C (190°F)
Odeur Pungent
Indice de réfraction 1.4915
Quantité 25 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 638980
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 239.04
Pourcentage de pureté 98%