Learn More
4-(Trifluorométhyl)benzyle bromure, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-(Trifluoromethyl)benzyl Bromide |
| Quantité | 5 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H6BrF3/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10,11)12/h1-4H,5H2 |
| Poids de la formule | 237.9605 |