Learn More
Chlorure de 4-(trifluorométhyl)benzyle, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 11479876
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11479876 25 g -
11459876 1 g 1g
11469876 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11479876 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20861.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 939-99-1
Formule moléculaire C8H6ClF3
Poids moléculaire (g/mol) 194.581
Numéro MDL MFCD00040772
Clé InChI MCHDHQVROPEJJT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-trifluoromethyl benzyl chloride, 4-trifluoromethylbenzyl chloride, 1-chloromethyl-4-trifluoromethyl benzene, p-trifluoromethylbenzyl chloride, ccris 5110, 4-chloromethyl benzotrifluoride, p-trifluoromethyl benzyl chloride, benzene, 1-chloromethyl-4-trifluoromethyl, alpha'-chloro-alpha,alpha,alpha-trifluoro-p-xylene
CID PubChem 123096
Nom IUPAC 1-(Chlorométhyl)-4-(trifluorométhyl)benzène
SMILES C1=CC(=CC=C1CCl)C(F)(F)F
Specifications
Nom chimique ou matériau 4-(Trifluoromethyl)benzyl chloride
Densité 1.315
Point d’ébullition 68°C (12 mmHg)
Point d’éclair 74°C (165°F)
Odeur Pungent
Indice de réfraction 1.464
Quantité 25 g
Numéro UN UN3265
Beilstein 511085
Poids de la formule 194.59
Pourcentage de pureté 98%