Learn More
4-(trifluorométhyl)benzylamine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 4-(Trifluoromethyl)benzylamine |
| Densité | 1.229 |
| Point d’ébullition | 80°C to 82°C (15 mmHg) |
| Point d’éclair | 75°C (167°F) |
| Indice de réfraction | 1.464 |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | UN2735 |
| Beilstein | 2640698 |
| Sensibilité | Air Sensitive |
| Nom IUPAC | [4-(trifluorométhyl)phényl]méthanamine |
| Show More |