Learn More
4-(trifluorométhyl)benzylamine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10200513 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10200513 1 g Flacon en verre 1g
10746573 10 g Flacon en verre 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10200513 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 375830010
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 3300-51-4 | C8H8F3N | 175.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3300-51-4
Formule moléculaire C8H8F3N
Poids moléculaire (g/mol) 175.15
Numéro MDL MFCD00010220
Clé InChI PRDBLLIPPDOICK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-trifluoromethyl benzylamine, 4-trifluoromethylbenzylamine, 4-trifluoromethyl phenyl methanamine, 1-4-trifluoromethyl phenyl methanamine, 4-trifluoromethyl benzyl amine, p-trifluoromethylbenzyl amine, 4-trifluoromethyl-benzylamine, p-trifluoromethyl benzylamine, benzenemethanamine, 4-trifluoromethyl
CID PubChem 76804
Nom IUPAC [4-(trifluorométhyl)phényl]méthanamine
SMILES NCC1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Trifluoromethyl)benzylamine
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.2290g/mL
Point d’ébullition 79°C to 82°C (15.0 mmHg)
Point d’éclair 75°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CF3C6H4CH2NH2
Indice de réfraction 1.4630 to 1.465
Quantité 1 g
Gravité spécifique 1.229
Poids de la formule 175.15
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-(Trifluoromethyl)benzylamine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.