Learn More
Acide 4’-(trifluorométhyl)biphényl-2-carboxylique, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 11436127
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11436127 25 g 25g
11416127 1 g 1g
11426127 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11436127 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B25099.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 84392-17-6
Formule moléculaire C14H9F3O2
Poids moléculaire (g/mol) 266.22
Numéro MDL MFCD00075353
Clé InChI IQOMYCGTGFGDFN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme xenalipin, 4-trifluoromethyl-2'-biphenylcarboxylic acid, xenalipine, 4'-trifluoromethyl-1,1'-biphenyl-2-carboxylic acid, 2-4-trifluoromethyl phenyl benzoic acid, 4'-trifluoromethyl biphenyl-2-carboxylic acid, 4'-trifluoromethyl-2-biphenylcarboxylic acid, 2-4-trifluoromethylphenyl benzoic acid, 4'-trifluoromethyl 1,1'-biphenyl-2-carboxylic acid, 1,1'-biphenyl-2-carboxylic acid, 4'-trifluoromethyl
CID PubChem 55251
Nom IUPAC Acide 2-[4-(trifluorométhyl)phényl]benzoïque
SMILES OC(=O)C1=CC=CC=C1C1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 4'-(Trifluoromethyl)biphenyl-2-carboxylic acid
Point de fusion 167°C to 170°C
Quantité 25 g
Beilstein 7577560
Poids de la formule 266.22
Pourcentage de pureté 98%