Learn More
4-(trifluorométhyl)cyclohexanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15486127
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15486127 1 g 1g
15496127 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15486127 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H33317.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 30129-18-1 | C7H11F3O | 168.159 g/mol
It is used as pharmaceutical intermediate. Benzoylthiophenes are allosteric enhancers (AE) of agonist activity at the A1 adenosine receptor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique. Les benzoylthiophènes sont des amplificateurs allostériques (AE) de l’activité agoniste du récepteur de l’adénosine A1.
Solubilité
Peu soluble dans l’eau (0,26 g/l) (25°C),
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec. Veiller à une ventilation suffisante. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 30129-18-1
Formule moléculaire C7H11F3O
Poids moléculaire (g/mol) 168.159
Numéro MDL MFCD00102144
Clé InChI VJUJYNJEPPWWHS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-trifluoromethyl cyclohexanol, trans-4-trifluoromethyl cyclohexanol, 4-trifluoromethyl cyclohexan-1-ol, 4-trifluoromethylcyclohexanol, 1r,4r-4-trifluoromethyl cyclohexanol, 4-trifluoromethyl-cyclohexanol, 4-trifluoromethyl cyclohexanol, cis/trans, cyclohexanol, 4-trifluoromethyl, cyclohexanol, 4-trifluoromethyl-, cis, cyclohexanol,4-trifluoromethyl-, trans
CID PubChem 2779765
Nom IUPAC 4-(trifluorométhyl)cyclohexan-1-ol
SMILES C1CC(CCC1C(F)(F)F)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Trifluoromethyl)cyclohexanol
Point d’ébullition 70°C to 75°C (15 mmHg)
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Sparingly soluble in water.(0.26g/L) (25°C),
Poids de la formule 168.16
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-(Trifluoromethyl)cyclohexanol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-(Trifluoromethyl)cyclohexanol