Learn More
Acide 4-(trifluorométhyl)hydrocinnamique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10673215 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10673215 25 g Flacon en verre 25g
10451664 1 g Flacon en verre 1g
10663215 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10673215 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 397380250
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 53473-36-2 | C10H9F3O2 | 218.17 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 53473-36-2
Formule moléculaire C10H9F3O2
Poids moléculaire (g/mol) 218.17
Numéro MDL MFCD00674032
Clé InChI OEIUMLSCWINLBB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-trifluoromethyl hydrocinnamic acid, 3-4-trifluoromethyl phenyl propanoic acid, 3-4-trifluoromethyl phenyl propionic acid, benzenepropanoic acid, 4-trifluoromethyl, 3-4-trifluoromethylphenyl propionic acid, 4-trifluoromethyl phenylpropionic acid, p-trifluoromethyl benzylacetic acid, 3-4-trifluoromethyl-phenyl-propionic acid
CID PubChem 3588736
Nom IUPAC Acide 3-[4-(trifluorométhyl)phényl]propanoïque
SMILES C1=CC(=CC=C1CCC(=O)O)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Trifluoromethyl)hydrocinnamic acid
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 106.0°C to 110.0°C
Couleur Blanc à marron
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire COOH(CH2)2C6H4CF3
Quantité 25 g
Poids de la formule 218.17
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre cristalline ou solide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-(Trifluoromethyl)hydrocinnamic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.