Learn More
Acide 4-(trifluorométhyl)hydrocinnamique, TRC
Code produit 30456220
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30456220 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30456220 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT79656510G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Trifluoromethyl)hydrocinnamic Acid
CAS 53473-36-2
Formule moléculaire C10H9F3O2
Quantité 10 g
Synonyme 4-(Trifluoromethyl)benzenepropanoic Acid, 3-(4-Trifluoromethylphenyl)propionic Acid, 3-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]propanoic acid, 4-(Trifluoromethyl)hydrocinnamic acid, 4-Trifluoromethylbenzenepropanoic acid, p-(Trifluoromethyl)hydrocinnamic acid
Formule InChI InChI=1S/C10H9F3O2/c11-10(12,13)8-4-1-7(2-5-8)3-6-9(14)15/h1-2,4-5H,3,6H2,(H,14,15)
SMILES O=C(CCC1=CC=C(C(F)(F)F)C=C1)O
Nom IUPAC Acide 3-(4-(trifluorométhyl)phényl)propanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 218.17
Poids de la formule 218.06