Learn More
4-(trifluorométhyl)imidazole, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15492019
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15492019 1 g 1g
15412029 250 mg 250mg
15402029 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15492019 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H64711.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 33468-69-8 | C4H3F3N2 | 136.077 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 33468-69-8
Formule moléculaire C4H3F3N2
Poids moléculaire (g/mol) 136.077
Numéro MDL MFCD08458860
Clé InChI DFLGRTIPTPCKPJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-trifluoromethyl-1h-imidazole, 4-trifluoromethylimidazole, 4-trifluoromethyl imidazole, 5-trifluoromethyl-1h-imidazole, 4 5-trifluoromethyl imidazole, 1h-imidazole, 4-trifluoromethyl, imidazole, 4-trifluoromethyl, pubchem19080, acmc-1ailu
CID PubChem 585891
Nom IUPAC 5-(trifluorométhyl)-1H-imidazole
SMILES C1=C(NC=N1)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Trifluoromethyl)imidazole
Point de fusion 148°C to 150°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 136.08
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide