Learn More
Acide 4-(trifluorométhyl)nicotinique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10253322
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10253322 1 g Flacon en verre ambré 1g
10160742 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10193134 5 g Flacon en verre ambré 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10253322 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur RF03948DA
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 158063-66-2
Formule moléculaire C7H4F3NO2
Poids moléculaire (g/mol) 191.11
Numéro MDL MFCD00082626
Clé InChI LMRJHNFECNKDKH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-trifluoromethyl nicotinic acid, 4-trifluoromethyl pyridine-3-carboxylic acid, tfna, 3-pyridinecarboxylic acid, 4-trifluoromethyl, 4-trifluoromethyl-nicotinic acid, 4-trifluoromethylnicotinic acid, 3-carboxy-4-trifluoromethyl pyridine, 4-trifluoromethyl-3-pyridinecarboxylic acid, maybridge1_006267
CID PubChem 2777549
Nom IUPAC Acide 4-(trifluorométhyl)pyridine-3-carboxylique
SMILES OC(=O)C1=C(C=CN=C1)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Trifluoromethyl)nicotinic acid
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 191.11
Pourcentage de pureté 97%