Learn More
Acide 4-(trifluorométhyl)nicotinique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15595196 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15595196 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15595196 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 456560010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Trifluoromethyl)nicotinic acid
CAS 158063-66-2
Point de fusion 136.0°C to 141.0°C
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C7H4F3NO2
Numéro MDL MFCD00082626
Quantité 1 g
Synonyme 4-trifluoromethyl nicotinic acid, 4-trifluoromethyl pyridine-3-carboxylic acid, tfna, 3-pyridinecarboxylic acid, 4-trifluoromethyl, 4-trifluoromethyl-nicotinic acid, 4-trifluoromethylnicotinic acid, 3-carboxy-4-trifluoromethyl pyridine, 4-trifluoromethyl-3-pyridinecarboxylic acid, maybridge1_006267
Clé InChI LMRJHNFECNKDKH-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)C1=C(C=CN=C1)C(F)(F)F
Nom IUPAC Acide 4-(trifluorométhyl)pyridine-3-carboxylique
Poids moléculaire (g/mol) 191.11
CID PubChem 2777549
Poids de la formule 191.11
Pourcentage de pureté 97%
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 4-(Trifluoromethyl)nicotinic acid, 97%
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.