Learn More
4Acide nicotinique-(trifluorométhyle), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11378946
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11378946 250 mg 250mg
11368946 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11378946 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19553.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 158063-66-2 | C7H4F3NO2 | 191.11 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 158063-66-2
Formule moléculaire C7H4F3NO2
Poids moléculaire (g/mol) 191.11
Numéro MDL MFCD00082626
Clé InChI LMRJHNFECNKDKH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-trifluoromethyl nicotinic acid, 4-trifluoromethyl pyridine-3-carboxylic acid, tfna, 3-pyridinecarboxylic acid, 4-trifluoromethyl, 4-trifluoromethyl-nicotinic acid, 4-trifluoromethylnicotinic acid, 3-carboxy-4-trifluoromethyl pyridine, 4-trifluoromethyl-3-pyridinecarboxylic acid, maybridge1_006267
CID PubChem 2777549
Nom IUPAC Acide 4-(trifluorométhyl)pyridine-3-carboxylique
SMILES OC(=O)C1=C(C=CN=C1)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Trifluoromethyl)nicotinic acid
Point de fusion 147°C to 149°C
Quantité 250 mg
Poids de la formule 191.11
Pourcentage de pureté 98%