Learn More
4-Trifluorométhyl-o-phénylènediamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11490713
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11490713 1 g 1g
11400723 5 g 5g
11410723 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11490713 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A12749.03
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 368-71-8 | C7H7F3N2 | 176.142 g/mol
3,4-Diaminobenzotrifluoride is commonly used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 3,4-diaminobenzotrifluorure est couramment utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Miscible à l’eau.
Remarques
Stable à température ambiante dans des récipients fermés et dans des conditions normales de stockage et de manipulation. Incompatible avec les agents oxydants. Stocker dans un endroit frais et sec.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 368-71-8
Formule moléculaire C7H7F3N2
Poids moléculaire (g/mol) 176.142
Numéro MDL MFCD00042456
Clé InChI RQWJHUJJBYMJMN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,4-diaminobenzotrifluoride, 4-trifluoromethyl benzene-1,2-diamine, 4-trifluoromethyl-1,2-phenylenediamine, 4-trifluoromethyl-o-phenylenediamine, 1,2-benzenediamine, 4-trifluoromethyl, 4-trifluoromethyl-1,2-benzenediamine, 3,4-diamino-benzotrifluoride, 3,4-diamino benzotrifluoride
CID PubChem 520822
Nom IUPAC 4-(Trifluorométhyl)benzène-1,2-diamine
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)N)N
Specifications
Nom chimique ou matériau 4-Trifluoromethyl-o-phenylenediamine
Point de fusion 58°C to 62°C
Quantité 1 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 909258
Informations sur la solubilité Miscible with water.
Poids de la formule 176.14
Pourcentage de pureté 98%