Learn More
4-(trifluorométhyl)phénol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10320214 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10320214 25 g Flacon en verre 25g
10763561 1 g Flacon en verre 1g
10553161 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10320214 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 176440250
 Article restreint
Expédition estimée: 13-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 402-45-9 | C7H5F3O | 162.11 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 402-45-9
Formule moléculaire C7H5F3O
Poids moléculaire (g/mol) 162.11
Numéro MDL MFCD00002363
Clé InChI BAYGVMXZJBFEMB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-trifluoromethyl phenol, 4-hydroxybenzotrifluoride, alpha,alpha,alpha-trifluoro-p-cresol, p-trifluoromethylphenol, p-hydroxybenzotrifluoride, phenol, 4-trifluoromethyl, a,a,a-trifluoro-p-cresol, 4-trifluoromethyl-phenol, para-trifluoromethylphenol
CID PubChem 67874
ChEBI CHEBI:42578
Nom IUPAC 4-(trifluorométhyl)phénol
SMILES C1=CC(=CC=C1C(F)(F)F)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Trifluoromethyl)phenol
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 40.0°C to 46.0°C
Densité 83g/mL
Point d’ébullition 71.5°C to 72.0°C (8.0 mmHg)
Point d’éclair 83°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CF3C6H4OH
Quantité 25 g
Poids de la formule 162.11
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Crystals
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-(Trifluoromethyl)phenol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.