Learn More
(4-(Trifluoromethyl)phenyl)hydrazine hydrochloride, 97%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (4-(Trifluoromethyl)phenyl)hydrazine hydrochloride |
| CAS | 2923-56-0 |
| Formule moléculaire | C7H8ClF3N2 |
| Numéro MDL | MFCD00204233 |
| Quantité | 5 g |
| SMILES | Cl.FC(C1=CC=C(C=C1)NN)(F)F |
| Poids moléculaire (g/mol) | 212.60 |
| Pourcentage de pureté | 97% |