Learn More
Isothiocyanate de 4-(trifluorométhyle)phényle, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11342697
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11342697 5 g 5g
11332697 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11342697 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L11890.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    147.90€
    126.65€ / 5g
    Économisez 21.25€
    14% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1645-65-4 | C8H4F3NS | 203.182 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1645-65-4
Formule moléculaire C8H4F3NS
Poids moléculaire (g/mol) 203.182
Numéro MDL MFCD00039645
Clé InChI DQEVDFQAYLIBRD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-trifluoromethyl phenyl isothiocyanate, 1-isothiocyanato-4-trifluoromethyl benzene, 4-trifluoromethyl phenylisothiocyanate, 4-trifluoromethylphenylisothiocyanate, p-trifluoromethylphenyl isothiocyanate, benzene, 1-isothiocyanato-4-trifluoromethyl, alpha,alpha,alpha-trifluoro-p-tolyl isothiocyanate, isothiocyanic acid 4-trifluoromethyl phenyl ester, 4-trifluoromethylphenyl isothiocyanate, 1-isothiocyanato-4-trifluoromethyl-benzene
CID PubChem 137134
Nom IUPAC 1-isothiocyanato-4-(trifluorométhyl)benzène
SMILES C1=CC(=CC=C1C(F)(F)F)N=C=S
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate
Point de fusion 39°C to 42°C
Point d’ébullition 207°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Odeur Pungent
Quantité 5 g
Numéro UN UN2923
Beilstein 2693553
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 203.19
Pourcentage de pureté ≥98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-(Trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-(Trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate