Learn More
chlorure [4-(trifluorométhyl)phényl]méthanesulfonyl, ≥95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10576504
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10576504 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10120493 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10576504 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO07768CB
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 163295-75-8
Formule moléculaire C8H6ClF3O2S
Poids moléculaire (g/mol) 258.64
Numéro MDL MFCD01631932
Clé InChI KKBNUPMMAGEQAT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-trifluoromethyl phenyl methanesulfonyl chloride, 4-trifluoromethylbenzylsulfonyl chloride, 4-trifluoromethyl benzylsulfonyl chloride, 4-trifluoromethyl phenyl methyl sulfonyl chloride, 4-chlorosulphonyl methyl benzotrifluoride, 4-trifluoromethyl-alpha-toluenesulfonyl chloride, 4-trifluoromethylphenyl methanesulfonyl chloride, 4-trifluoromethyl-phenyl-methanesulfonyl chloride, alpha-chlorosulphonyl-4-trifluoromethyl toluene
CID PubChem 594332
Nom IUPAC [4-(trifluoromethyl)phenyl]methanesulfonyl chloride
SMILES FC(F)(F)C1=CC=C(CS(Cl)(=O)=O)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau [4-(Trifluoromethyl)phenyl]methanesulfonyl chloride
% min. CAS 95.0
Plage de pourcentage du dosage 95+%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 258.65
Pourcentage de pureté 95%