Learn More
[4-(Trifluorométhyl)phényl] Thiourea, TRC
Code produit 30455245
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30455245 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30455245 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT796425100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau [4-(Trifluoromethyl)phenyl] Thiourea
CAS 1736-72-7
Formule moléculaire C8H7F3N2S
Quantité 100 mg
Synonyme [4-(Trifluoromethyl)phenyl]thiourea, 2-Thio-1-(alpha,alpha,alpha-trifluoro-p-tolyl)urea, 1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]thiourea, N-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]thiourea
Formule InChI InChI=1S/C8H7F3N2S/c9-8(10,11)5-1-3-6(4-2-5)13-7(12)14/h1-4H,(H3,12,13,14)
SMILES NC(=S)Nc1ccc(cc1)C(F)(F)F
Nom IUPAC [4-(trifluorométhyl)phényl]thiourée
Poids moléculaire (g/mol) 220.21
Poids de la formule 220.0282