Learn More
4-(Trifluoromethyl)phenylacetic acid, 98%, BLD Pharm™
Code produit 30967087
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30967087 100 g
30966436 5 g
30958008 10 g
30959147 25 g
30950827 500 g
30961232 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 30967087 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD11562100g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Trifluoromethyl)phenylacetic acid
CAS 32857-62-8
Formule moléculaire C9H7F3O2
Numéro MDL MFCD00004352
Quantité 100 g
SMILES C1=C(C=CC(=C1)CC(O)=O)C(F)(F)F
Poids moléculaire (g/mol) 204.15
Pourcentage de pureté 98%