Learn More
4-(Trifluoromethyl)phenylacetonitrile, 98%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-(Trifluoromethyl)phenylacetonitrile |
| CAS | 2338-75-2 |
| Formule moléculaire | C9H6F3N |
| Numéro MDL | MFCD00001921 |
| Quantité | 100 g |
| SMILES | FC(F)(F)C1=CC=C(CC#N)C=C1 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 185.15 |
| Pourcentage de pureté | 98% |