Learn More
4-(trifluorométhyl)phénylacétylène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10129439 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10129439 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10129439 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 435370050
 Article restreint
Expédition estimée: 15-12-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Trifluoromethyl)phenylacetylene
CAS 705-31-7
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Point d’ébullition 58.0°C to 60.0°C (30.0 Torr)
Point d’éclair 21°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C9H5F3
Numéro MDL MFCD01861903
Quantité 5 g
Synonyme 1-ethynyl-4-trifluoromethyl benzene, 4'-trifluoromethylphenyl acetylene, 4-trifluoromethyl phenylacetylene, 4-ethynyl-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, 4-ethynylbenzotrifluoride, 4-ethynyl-a,a,a-trifluorotoluene, 4-ethynyl trifluorotoluene, benzene, 1-ethynyl-4-trifluoromethyl, 1-ethynyl-4-trifluoromethyl-benzene, 4-ethynyl-1-trifluoromethyl benzene
Clé InChI XTKBMZQCDBHHKY-UHFFFAOYSA-N
SMILES FC(F)(F)C1=CC=C(C=C1)C#C
Nom IUPAC 1-éthynyl-4-(trifluorométhyl)benzène
Poids moléculaire (g/mol) 170.13
CID PubChem 4348295
Poids de la formule 170.13
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-(Trifluoromethyl)phenylacetylene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.