Learn More
4-(Trifluorométhyl)phénylhydrazine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11383156
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11383156 1 g 1g
11393156 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11383156 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L12436.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 368-90-1 | C7H7F3N2 | 176.14 g/mol
4-(Trifluoromethyl)phenylhydrazine is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le -(trifluorométhyl)phénylhydrazine est une matière première importante et un intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à 4°C. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 368-90-1
Formule moléculaire C7H7F3N2
Poids moléculaire (g/mol) 176.14
Numéro MDL MFCD00042508
Clé InChI DBNLGTYGKCMLLR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-trifluoromethyl phenylhydrazine, 4-trifluoromethyl phenyl hydrazine, 4-trifluoromethylphenylhydrazine, p-trifluoromethylphenylhydrazine, hydrazine, 4-trifluoromethyl phenyl, p-trifluoromethyl phenylhydrazine, 4-trifluoromethyl-phenylhydrazine, 4-trifluoromethyl-phenyl-hydrazine
CID PubChem 136200
Nom IUPAC [4-(trifluorométhyl)phényl]hydrazine
SMILES NNC1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Trifluoromethyl)phenylhydrazine
Point de fusion 60°C to 64°C
Point d’ébullition 119°C to 121°C (17 mmHg)
Quantité 1 g
Beilstein 743759
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 176.14
Pourcentage de pureté 95%