Learn More
Chlorhydrate de 4-(trifluorométhoxy)phénylhydrazine, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11330176
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11330176 1 g 1g
11320176 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11330176 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H32340.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 2923-56-0 | C7H8ClF3N2 | 212.6 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2923-56-0
Formule moléculaire C7H8ClF3N2
Poids moléculaire (g/mol) 212.6
Numéro MDL MFCD00204233
Clé InChI WCAGNYIHAYOPSE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-trifluoromethyl phenylhydrazine hydrochloride, 4-trifluoromethyl phenyl hydrazine hydrochloride, 1-4-trifluoromethyl phenyl hydrazine hydrochloride, 4-trifluoromethylphenyl hydrazine hydrochloride, 4-trifluoromethyl phenylhydrazine hcl, 4-trifluoromethyl phenylhydrazine, hcl, hydrazine, 4-trifluoromethyl phenyl-, monohydrochloride, n'-4-trifluoromethyl-phenyl-hydrazinium, chloride
CID PubChem 24229790
Nom IUPAC [4-(trifluorométhyl)phényl]hydrazine ; chlorhydrate
SMILES C1=CC(=CC=C1C(F)(F)F)NN.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Trifluoromethyl)phenylhydrazine hydrochloride
Point de fusion ∽210°C (decomposition)
Quantité 1 g
Sensibilité Hygroscopic
Poids de la formule 212.6
Pourcentage de pureté 96%