Learn More
4-(trifluorométhyl)chlorhydrate de pipéridine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11308746
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11308746 250 mg 250mg
11398736 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11308746 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19441.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 155849-49-3 | C6H11ClF3N | 189.606 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 155849-49-3
Formule moléculaire C6H11ClF3N
Poids moléculaire (g/mol) 189.606
Numéro MDL MFCD04971993
Clé InChI KMUKXPQVPQUCDB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-trifluoromethyl piperidine hydrochloride, 4-trifluoromethyl piperidine hcl, 4-trifluoromethyl piperidinehydrochloride, 4-trifluoromethylpiperidine hydrochloride, 4-trifluoromethyl-piperidine hydrochloride, piperidine, 4-trifluoromethyl-, hydrochloride, 4-trifluoromethyl piperidine, chloride, pubchem10319, 4-trifluoromethyl piperidine, hcl, 4-trifluoromethylpiperidine-hcl salt
CID PubChem 16218160
Nom IUPAC 4-(trifluorométhyl)pipéridine ; chlorhydrate
SMILES C1CNCCC1C(F)(F)F.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Trifluoromethyl)piperidine hydrochloride
Point de fusion ≥160°C (decomposition)
Quantité 250 mg
Beilstein 1341222
Poids de la formule 189.61
Pourcentage de pureté 97%